Tisk…
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4582-1G PC4582-250MG PC4582-5G
APOSPC4582-1GEA 3510 CZK
APOSPC4582-1G APOSPC4582-250MG APOSPC4582-5G
4-(Trifluoromethylthio)toluene
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Vzorec: C₈H₇F₃S
Bod varu: 166…168 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00129190
CAS číslo: 352-68-1