Tisk…

1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4581-1G PC4581-25G PC4581-5G
APOSPC4581-1GEA 953 CZK
APOSPC4581-1G APOSPC4581-25G APOSPC4581-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Vzorec: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
Bod varu: 103…104 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191479
CAS číslo: 1644-11-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR