Tisk…
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC4580-100G PC4580-25G PC4580-500G
APOSPC4580-100GEA 1660 CZK
APOSPC4580-100G APOSPC4580-25G APOSPC4580-500G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.5543 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840206
CAS číslo: 450-96-4