Tisk…
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4579-1G PC4579-250MG
APOSPC4579-1GEA 1330 CZK
APOSPC4579-1G APOSPC4579-250MG
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Bod tání: 54,5…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117455
CAS číslo: 24974-71-8
UN: 3261
ADR: 8,II