Tisk…
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4576-1G PC4576-5G
APOSPC4576-1GEA 622 CZK
APOSPC4576-1G APOSPC4576-5G
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₉ClFNO
Bod tání: 238…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00193059
CAS číslo: 456-00-8