2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluorophenacylamine hydrochloride, 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC4573-1G
PC4573-5G
PC4573-25G
APOSPC4573-1GEA
787
CZK
APOSPC4573-1G
APOSPC4573-5G
APOSPC4573-25G
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride
Vzorec:
C₈H₉ClFNO Bod tání: 199…203 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08532458 CAS číslo: 93102-96-6 |