Tisk…
Hexafluoroacetone trihydrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4571-100G PC4571-25G
APOSPC4571-100GEA 3740 CZK
APOSPC4571-100G APOSPC4571-25G
Hexafluoroacetone trihydrate 95%
Hexafluoroacetone trihydrate
Vzorec: C₃F₆O·3H₂O
Bod varu: 105…108 °C
Bod tání: 18…21 °C
Hustota: 1,579 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149061
CAS číslo: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1,II