Tisk…
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4565-1G PC4565-5G PC4565-10G
APOSPC4565-1GEA 2900 CZK
APOSPC4565-1G APOSPC4565-5G APOSPC4565-10G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269431
CAS číslo: 239135-55-8