Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-DL-Phe(4-CF₃)-OH
PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 827 CZK
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233.19 g/mol
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070813
CAS číslo: 14091-16-8