Tisk…
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4561-1G PC4561-5G
APOSPC4561-1GEA 1540 CZK
APOSPC4561-1G APOSPC4561-5G
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄I
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01320764
CAS číslo: 239135-53-6