Tisk…

2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane

PC4560-25G PC4560-5G PC4560-100G
APOSPC4560-25GEA 1450 CZK
APOSPC4560-25G APOSPC4560-5G APOSPC4560-100G
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205.93
Bod tání: 113…120 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01320763
CAS číslo: 175676-65-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR