Tisk…
3,3,3-Trifluoropropionitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4553-1G PC4553-25G PC4553-5G
APOSPC4553-1GEA 1870 CZK
APOSPC4553-1G APOSPC4553-25G APOSPC4553-5G
3,3,3-Trifluoropropionitrile 97%
3,3,3-Trifluoropropionitrile
Vzorec: C₃H₂F₃N
Bod varu: 92 °C
Hustota: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784277
CAS číslo: 20530-38-5
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II