Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perfluoroisonicotinic acid
PC4551-1G PC4551-5G
APOSPC4551-1GEA 3740 CZK
APOSPC4551-1G APOSPC4551-5G
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid 98%
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆HF₄NO₂
MW: 195.07 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320762
CAS číslo: 2875-10-7