Tisk…
2-Amino-6-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4549-100G PC4549-25G PC4549-5G
APOSPC4549-100GEA 4800 CZK
APOSPC4549-100G APOSPC4549-25G APOSPC4549-5G
2-Amino-6-fluoropyridine 98%
2-Amino-6-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
Bod tání: 57…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114200
CAS číslo: 1597-32-6