Tisk…
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 CZK
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.89 g/mol
Bod tání: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797752
CAS číslo: 155906-10-8