Tisk…
2-Chlor-6-trifluormethylpyridin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4544-25G PC4544-100G
APOSPC4544-25GEA 622 CZK
APOSPC4544-25G APOSPC4544-100G
2-Chlor-6-trifluormethylpyridin 98%
2-Chlor-6-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Bod varu: 60…62 °C/8mmHg
Bod tání: 32…36 °C
Bod vzplanutí: 79,4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042226
CAS číslo: 39890-95-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III