2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4538-10G
PC4538-5G
PC4538-1G
APOSPC4538-10GEA
8300
CZK
APOSPC4538-10G
APOSPC4538-5G
APOSPC4538-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₈H₇F₄N MW: 193,14 g/mol Bod varu: 193 °C Hustota: 1,321 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061161 CAS číslo: 239135-49-0 UN: 2735 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...