Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4537-10G PC4537-5G PC4537-1G
APOSPC4537-10GEA 1490 CZK
APOSPC4537-10G APOSPC4537-5G APOSPC4537-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236290
CAS číslo: 239135-48-9
UN: 1760
ADR: 8,III