Tisk…
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4535-25G PC4535-5G
APOSPC4535-25GEA 1540 CZK
APOSPC4535-25G APOSPC4535-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate
Vzorec: C₁₃H₈F₁₆O₂
Bod varu: 234 °C
Hustota: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078427
CAS číslo: 1841-46-9