Tisk…

1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4534-25G PC4534-5G
APOSPC4534-25GEA 14220 CZK
APOSPC4534-25G APOSPC4534-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate
Vzorec: C₁₂H₆F₁₆O₂
MW: 486,15 g/mol
Bod varu: 75 °C/1mmHg
Hustota: 1,646 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078281
CAS číslo: 4180-26-1
EINECS: 224-053-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR