Tisk…
3-Fluorophenethyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4528-25G PC4528-5G PC4528-250MG
APOSPC4528-25GEA 6220 CZK
APOSPC4528-25G APOSPC4528-5G APOSPC4528-250MG
3-Fluorophenethyl bromide 95%
3-Fluorophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Bod varu: 94 °C/10mmHg
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095397
CAS číslo: 25017-13-4