Tisk…
Fluroxene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4526-1G PC4526-100MG PC4526-250MG
APOSPC4526-1GEA 14220 CZK
APOSPC4526-1G APOSPC4526-100MG APOSPC4526-250MG
Fluroxene 97%
Fluroxene
Vzorec: C₄H₅F₃O
Bod varu: 43…45 °C
Hustota: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –29 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00864407
CAS číslo: 406-90-6
EINECS: 206-977-1
UN: 3271
ADR: 3,II