Tisk…
1H,1H,13H-Tetracosafluoro-1-tridecanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4520-1G PC4520-25G PC4520-5G
APOSPC4520-1GEA 662 CZK
APOSPC4520-1G APOSPC4520-25G APOSPC4520-5G
1H,1H,13H-Tetracosafluoro-1-tridecanol 95%
1H,1H,13H-Tetracosafluoro-1-tridecanol
Vzorec: C₁₃H₄OF₂₄
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155920
CAS číslo: 423-72-3