Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4519-10G PC4519-5G
APOSPC4519-10GEA 5630 CZK
APOSPC4519-10G APOSPC4519-5G
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Bod tání: 171…172 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041294
CAS číslo: 330-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III