Tisk…
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4518-1G PC4518-5G
APOSPC4518-1GEA 3840 CZK
APOSPC4518-1G APOSPC4518-5G
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂OS
Bod tání: 80…81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052163
CAS číslo: 175202-93-4