4-Chloro-6-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4517-1G
PC4517-250MG
APOSPC4517-1GEA
705
CZK
APOSPC4517-1G
APOSPC4517-250MG
4-Chloro-6-fluoroquinoline
4-Chloro-6-fluoroquinoline
Vzorec:
C₉H₅ClFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00278783 CAS číslo: 391-77-5 |