Tisk…
Heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4516-100G PC4516-25G
APOSPC4516-100GEA 6220 CZK
APOSPC4516-100G APOSPC4516-25G
Heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane 97%
Heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane
Vzorec: C₄Cl₃F₇
Bod varu: 98 °C
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,748 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018065
CAS číslo: 335-44-4