Tisk…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
PC4514-100G PC4514-10G PC4514-25G
APOSPC4514-100GEA 10350 CZK
APOSPC4514-100G APOSPC4514-10G APOSPC4514-25G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₂O₃
MW: 186,11 g/mol
Bod varu: 202…203 °C
Hustota: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792420
CAS číslo: 656-42-8