1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4513L-100G
PC4513L-25G
APOSPC4513L-100GEA
11810
CZK
APOSPC4513L-100G
APOSPC4513L-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Useful intermediate and monomer; the co-polymer with tetrafluoroethylene is sold as Teflon PFA.
Vzorec:
C₅F₁₀O Bod varu: 35…36 °C Bod tání: –70 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: –20 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00191577 CAS číslo: 1623-05-8 EINECS: 216-600-2 UN: 1993 ADR: 3,II |