Tisk…
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4513-100G PC4513-25G PC4513-5G
APOSPC4513-100GEA 18850 CZK
APOSPC4513-100G APOSPC4513-25G APOSPC4513-5G
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
Vzorec: C₅HF₁₁O
MW: 286,05 g/mol
Bod varu: 40…42 °C
Bod tání: –175 °C
Hustota: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042308
CAS číslo: 3330-15-2