Tisk…
1-Iodoperfluoropropane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perfluoropropyl iodide, Heptafluoro-1-iodopropane, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-iodopropane
PC4510-100G PC4510-25G PC4510-5G
APOSPC4510-100GEA 23150 CZK
APOSPC4510-100G APOSPC4510-25G APOSPC4510-5G
1-Iodoperfluoropropane 95%
1-Iodoperfluoropropane
Vzorec: C₃F₇I
MW: 295,93 g/mol
Bod varu: 40…41 °C
Bod tání: –95 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001061
CAS číslo: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
UN: 3163
ADR: 2.2,