Tisk…
α,α,α-Trifluoro-m-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)toulene, 3-Methylbenzotrifluoride
PC4507-1G PC4507-25G PC4507-5G
APOSPC4507-1GEA 622 CZK
APOSPC4507-1G APOSPC4507-25G APOSPC4507-5G
α,α,α-Trifluoro-m-xylene 98%
α,α,α-Trifluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₇F₃
MW: 160.14
Bod varu: 130 °C
Hustota: 1.148 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190105
CAS číslo: 401-79-6
UN: 1993
ADR: 3 III