Tisk…
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450555-100G PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA 20670 CZK
APOSPC450555-100G APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Vzorec: C₁₂H₁₈F₄Si₂
MW: 294.44 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00093109
CAS číslo: 16956-91-5