Tisk…
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450502-1G PC450502-5G
APOSPC450502-1GEA 3270 CZK
APOSPC450502-1G APOSPC450502-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Vzorec: C₉H₃F₁₈O₄P
Bod varu: 72 °C/12mmHg
Bod tání: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 66489-68-7