1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4503-1G
PC4503-5G
PC4503-25G
APOSPC4503-1GEA
2570
CZK
APOSPC4503-1G
APOSPC4503-5G
APOSPC4503-25G
1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
1H,1H-Perfluoroheptylamine
Vzorec:
C₇H₄F₁₃N Bod varu: 129 °C/740mmHg Hustota: 1,624 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01319145 CAS číslo: 423-49-4 UN: 2735 ADR: 8,III |