Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450295-25G
PC450295-5G
PC450295-100G
APOSPC450295-25GEA
4170
CZK
APOSPC450295-25G
APOSPC450295-5G
APOSPC450295-100G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Vzorec:
C₅H₄F₆O₃ Bod varu: 118 °C Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11857845 CAS číslo: 1513-87-7 UN: 3272 ADR: 3,III |