Tisk…
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450290-100G PC450290-50G PC450290-250G PC450290-1KG
APOSPC450290-100GEA 0 CZK
APOSPC450290-100G APOSPC450290-50G APOSPC450290-250G APOSPC450290-1KG
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Vzorec: C₄H₁₁BF₄O
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011345
CAS číslo: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
UN: 3129
ADR: 4.3+8,II