Tisk…
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450278-1G PC450278-5G
APOSPC450278-1GEA 2250 CZK
APOSPC450278-1G APOSPC450278-5G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Bod varu: 90…92 °C/12mmHg
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092900
CAS číslo: 1997-80-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III