Tisk…
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonamide
PC450275-100G PC450275-25G PC450275-5G
APOSPC450275-100GEA 24240 CZK
APOSPC450275-100G APOSPC450275-25G APOSPC450275-5G
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂S
MW: 239,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763601
CAS číslo: 112941-35-2