Tisk…
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450270-100G PC450270-25G PC450270-5G
APOSPC450270-100GEA 27480 CZK
APOSPC450270-100G APOSPC450270-25G APOSPC450270-5G
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Vzorec: C₈H₂₂F₃N
Bod varu: 93…95 °C/4mmHg
Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144880
CAS číslo: 131600-43-6
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II