Tisk…
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450250-100G PC450250-25G PC450250-5G
APOSPC450250-100GEA 7380 CZK
APOSPC450250-100G APOSPC450250-25G APOSPC450250-5G
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₆H₆F₃NO₃S
Bod tání: 221…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274656
CAS číslo: 52193-54-1