Tisk…
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450245-1G PC450245-25G PC450245-5G
APOSPC450245-1GEA 0 CZK
APOSPC450245-1G APOSPC450245-25G APOSPC450245-5G
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203710
CAS číslo: 57381-59-6