Tisk…
Phenyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450234-25G PC450234-5G
APOSPC450234-25GEA 3870 CZK
APOSPC450234-25G APOSPC450234-5G
Phenyl trifluoromethanesulphonate 98%
Phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₅F₃O₃S
Bod varu: 99…100 °C
Hustota: 1,396 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192399
CAS číslo: 17763-67-6
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II