Tisk…
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450233-1G PC450233-5G
APOSPC450233-1GEA 3140 CZK
APOSPC450233-1G APOSPC450233-5G
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Vzorec: C₇H₉F₆NO₂
Bod varu: 70…72 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040845
CAS číslo: 78185-92-9