Tisk…
1-(2-Fluorophenyl)propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450219-10G PC450219-50G
APOSPC450219-10GEA 3740 CZK
APOSPC450219-10G APOSPC450219-50G
1-(2-Fluorophenyl)propanol
1-(2-Fluorophenyl)propanol
Vzorec: C₉H₁₁FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062368
CAS číslo: 156022-15-0