Tisk…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 19410 CZK
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene
Vzorec: C₅H₃F₇
Bod varu: 30…31 °C
Hustota: 1,3391 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 355-08-8
UN: 1993
ADR: 3,III