N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Bromo-4-nitro-5-(trifluoroacetamido)benzotrifluoride
PC450105-1G
PC450105-5G
APOSPC450105-1GEA
3940
CZK
APOSPC450105-1G
APOSPC450105-5G
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec:
C₉H₃BrF₆N₂O₃ MW: 381,04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14584783 CAS číslo: 156425-51-3 |