Tisk…
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC450103-5G
APOSPC450103-5GEA 3410 CZK
APOSPC450103-5G
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂ClF₃IN
MW: 307,439 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024302
CAS číslo: 887707-25-7