Tisk…
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450085-1G PC450085-5G
APOSPC450085-1GEA 12570 CZK
APOSPC450085-1G APOSPC450085-5G
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₉H₄BrF₆NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00607205
CAS číslo: 156425-50-2