Tisk…
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450057-1G PC450057-5G
APOSPC450057-1GEA 3110 CZK
APOSPC450057-1G APOSPC450057-5G
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01309785
CAS číslo: 82791-93-3